Learn More
Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel
Schützen Sie Ihre Proben effizient mit den standardmäßigen 1,5/2,0-Röhrchen durch die Verwendung eines Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotors mit ClickSeal™-Biobehälterdeckel.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003424
Artikelnummer. 10544733
  • 964.80 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben effizient mit den standardmäßigen 1,5/2,0 ml-Röhrchen durch die Verwendung eines Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml-Rotors mit ClickSeal™-Biobehälterdeckel.
Spezifikationen:
  • Kapazität: 24 x 1,5 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 14.800 U/min/21.100 × g
Bestellinformationen:
Ersatzdeckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75003424 und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatzdeckel sind unter 75003410 zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ MicroCL 17/17R und 21/21R Mikrozentrifugen-Serie
Empfohlen für:
Mikro-Reaktionsansätze mit allen 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen einschließlich Minipreps und Zentrifugationssäulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1.5/2.0 ml-Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
Becherdeckel
21.100 × g
8,6 cm
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen
Von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Technisches Polymer
24 x 1,5/2 ml
14.800 U/min
11 mm
45°
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel > 24 x 1.5/2.0 ClickSeal Rotor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.