Learn More
Epredia™ Shandon™ Mikropinzette mit extra feinen Spitzen
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die 4,5 in. (11,4 cm) lange gebogene Mikropinzette mit extra feinen Spitzen.
Marke:  Epredia™ 3120018
Artikelnummer. 15327758
  • 175.00 CHF / 1 Paar
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die 11,4 cm (4,5 in.) lange gebogene Thermo Scientific™ Shandon™ Mikropinzette mit extra feinen Spitzen. Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Merkmale:
  • Nichtmagnetischer Edelstahl
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Mikropinzette mit extra feinen Spitzen > Extra feine Spitzen, gebogen; 4,5 in. (11,4 cm)