Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Dekonvolutionsmodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz)
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Dieses Celleste 3D Deconvolution Module for Network License hilft sehr dabei, die Auflösung und Klarheit von dicken Proben wie Sphäroiden, Gewebsscheiben oder Zellen in D-Matrizen durch Dekonvolution von Bild-Z-Stapeln deutlich verbessern.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4916
Artikelnummer. 16688977
  • 5880.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Celleste™
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
1 each
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Dekonvolutionsmodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz) >