Learn More
Thermo Scientific 20MM Electronic Crimper
Marke: Thermo Scientific 20 00 3949
1247.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
20MM Electronic Crimper
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific 20MM Electronic Crimper >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur