Learn More
Fisherbrand™ Mini-Dolly klappbarer Transportwagen
Der Mini-Dolly-Faltwagen von Fisher Scientific besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff und langlebigem verchromtem Stahl und kann bequem zusammengeklappt werden.
Marke: Fisherbrand™ 90023-61
161.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24237" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
Drei Gummizüge
Beschreibung
Der Mini-Dolly-Faltwagen von Fisherbrand besteht aus schlagfestem ABS-Kunststoff und langlebigem verchromtem Stahl und kann bequem zusammengeklappt werden.
- Tragfähigkeit: 265 lbs. (120 kg)
- Hergestellt aus ABS-Kunststoff und verchromtem Stahl, niedrige Transportplattform mit rutschsicherer Oberfläche
- Kein anstrengendes Hochheben mehr wie bei Wagen mit hochliegender Ablage
- Leichtgängige Schwenkräder für zusätzliche Manövrierbarkeit
- Kunststoffschutz ringsum verhindert Wandbeschädigungen
- Ergonomischer Griff (34.5 in. hoch) für einen festen Halt
- Zusammenklappbar für einfaches Verstauen
Bestellinformation
Gewicht: 15 lbs. (6.8 kg)
Spezifikation
Mini-Dolly klappbarer Transportwagen | |
120 kg | |
Transportwagen zur Beförderung von Chemikalien, Ballonflaschen, Computerpapier, Archivierungsboxen und wissenschaftlichen Geräten sowie zu Lagerzwecken | |
Drei Gummibänder, leichtgängige Schwenkräder, Kunststoffschutz an allen vier Seiten | |
64,7 cm | |
9 kg | |
45 cm |
265 lb. | |
ABS-Kunststoff, verchromter Stahl | |
34.5 in., hoher Griff | |
25.5 Zoll | |
20 lbs. | |
17.75 Zoll |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24237Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 36%