Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36982
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15898391
  • 123.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ProLong Diamond Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird. Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht. Das ProLong Glass-Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und nahen Infrarotspektren zu bieten. Sie können das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierendem Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten.
Mit einem hohen Brechungsindex von 1,52 und einer überlegenen Antifade-Formulierung bietet ProLong Glass Antifade Mountant folgende Vorteile:
• Bis zu 75 % verbesserte axiale Auflösung für scharfe Bilder
• 3–4-mal höhere Bildschärfe im Vergleich zu Deckflüssigkeiten mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen mit einer Dicke/Brenntiefe von bis zu 150 μm
• Geringer Hintergrund über das Spektrum
• Aufrechterhaltung der Signale von inhibiertem Photobleaching
Bestellinformation
Bei 2 bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
ProLong™
2 mL
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Eindecklösung
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 2 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2936380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberP36982
Chargennummer2775948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2023 Catalog NumberP36982
Chargennummer2743048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog NumberP36982
Chargennummer2696993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2023 Catalog NumberP36982
Chargennummer2551354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberP36982
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel > Menge: 2 ml