Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0227
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Blau transparent, Weiß | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, komplette Abreißkappe, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/weiß ,3.0 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur