Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1200
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Pharma-Fix-Septen | |
100 | |
Bördelverschluss |
Blau, Grau, Gold | |
Stahl | |
Headspace | |
3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE) blau/grau, 3.0 mm Dicke ,50° Shore A,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur