Learn More
2-Phenyl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10475485
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenyl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475485
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10475485
Marke: Thermo Scientific Acros 130831000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-94-7
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00004456
InChI-Schlüssel BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-propanol, dimethylphenylcarbinol, 1-hydroxycumene, dimethylphenylmethanol, alpha-cumyl alcohol, phenyldimethylcarbinol, 2-propanol, 2-phenyl, 2-phenylisopropanol, alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-phenyl-propan-2-olMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12053
IUPAC-Name 2-Phenylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-propanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9730g/mL
Siedepunkt 88°C to 90°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2OH
Brechungsindex 1.5190 to 1.522
Menge 100 g
Beilstein 06, 506
Relative Dichte 0.973
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number130830050,130830250,130831000
ChargennummerA0454130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number130830050,130830250,130831000
ChargennummerA0400827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number130830050,130830250,130831000
ChargennummerA0409293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number130830050,130830250,130831000
ChargennummerA0441210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number130830050,130830250,130831000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenyl-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Phenyl-2-propanol
Name des Produkts
2-Phenyl-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >