Learn More
2-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific™
19.95 CHF - 204.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3857-83-8 |
---|---|
Summenformel | C11H7F3O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 276.229 |
MDL-Nummer | MFCD00192341 |
InChI-Schlüssel | MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester |
PubChem CID | 4546341 |
IUPAC-Name | Naphthalen-2-yl-trifluormethansulfonat |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15451648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55417.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15431648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55417.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15441648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55417.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3857-83-8 | |
276.229 | |
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N | |
4546341 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
C11H7F3O3S | |
MFCD00192341 | |
2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester | |
Naphthalen-2-yl-trifluormethansulfonat |
Spezifikation
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate | |
30°C to 32°C | |
113°C (235°F) | |
MFCD00192341 | |
2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
276.229 | |
276.23 | |
Fest |
3857-83-8 | |
Orange bis Weiß | |
C11H7F3O3S | |
UN3261 | |
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalen-2-yl-trifluormethansulfonat | |
4546341 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen