Learn More
2-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15441648
2-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441648
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55417.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3857-83-8
Summenformel C11H7F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 276.229
MDL-Nummer MFCD00192341
InChI-Schlüssel MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
IUPAC-Name Naphthalen-2-yl-trifluormethansulfonat
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Farbe Orange bis Weiß
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 276.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW08B048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific™ >