Learn More
2-Naphthyl-Trifluormethansulfonat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431648
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3857-83-8
Summenformel C11H7F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 276.229
MDL-Nummer MFCD00192341
InChI-Schlüssel MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
IUPAC-Name Naphthalen-2-yl-trifluormethansulfonat
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Farbe Orange bis Weiß
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 276.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest