Learn More
2-Mercaptothiazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10479430
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercaptothiazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10479430
Marke: Thermo Scientific Acros 125560050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-53-7
Summenformel C3H5NS2
Molekulargewicht (g/mol) 119.21
MDL-Nummer MFCD00126013
InChI-Schlüssel WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2-Thion
SMILES C1CSC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptothiazoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, 140
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkaline water and acetic acid,soluble in ethanol,benzene and chcl3,slightly soluble in ether,insoluble in cs2
Formelmasse 119.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number125565000,12556015,12556023,125561000,125560050
ChargennummerA0403644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number125565000,12556015,12556023,125561000,125560050
ChargennummerA0413812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2022 Catalog Number125565000,12556015,12556023,125561000,125560050
ChargennummerA0393978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2020 Catalog Number125565000,12556015,12556023,125561000,125560050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptothiazoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Mercaptothiazolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >