Learn More
2-Mercaptobenzoxazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439473
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercaptobenzoxazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439473
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11439473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12346.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
2-Mercaptobenzoxazole is used in the surface treatment of materials. It is utilized for protection of metals from corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Mercaptobenzoxazol wird bei der Oberflächenbehandlung von Materialien verwendet. Es wird zum Schutz von Metallen vor Korrosion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2382-96-9
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
MDL-Nummer MFCD00005769
InChI-Schlüssel FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 712377
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzoxazol-2-thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzoxazole
Schmelzpunkt 189°C to 194°C
Menge 100 g
Beilstein 119483
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN26L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberA12346.14,A12346.22
ChargennummerY13K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberA12346.14,A12346.22
Chargennummer10252140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberA12346.14,A12346.22
ChargennummerT25K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberA12346.14,A12346.22
ChargennummerW25J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberA12346.14,A12346.22
Name des Produkts
2-Mercaptobenzoxazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >