Learn More
MP Biomedicals™ 2 % Cholesterin-Nahrung
Gesamtes Ratten-Ausgangsmaterial mit 2 % Cholesterin versetzt.
1135.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nagetierfutter |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11462751
|
MP Biomedicals™
0290469120 |
20 kg |
1135.00 CHF
20 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11472751
|
MP Biomedicals™
0290469150 |
50 kg |
2450.00 CHF
50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 2 % Cholesterol
- Für Nagetierfutter
- Pellets
Spezifikation
Tierfutter | |
Nagetierfutter | |
2 bis 8 °C |