Learn More
MP Biomedicals™ 2 % Cholesterin-Nahrung
Gesamtes Ratten-Ausgangsmaterial mit 2 % Cholesterin versetzt.
Marke:  MP Biomedicals™ 0290469150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11472751
  • 2450.00 CHF / 50 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 2 % Cholesterol
  • Für Nagetierfutter
  • Pellets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Nagetierfutter
50 kg
2 bis 8 °C
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 2 % Cholesterin-Nahrung > 2 % Cholesterin-Diät, 50 kg