Learn More
MP Biomedicals™ 2 % Cholesterin-Nahrung
Gesamtes Ratten-Ausgangsmaterial mit 2 % Cholesterin versetzt.
Marke: MP Biomedicals™ 0290469120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 % Cholesterol
- Für Nagetierfutter
- Pellets
Spezifikation
Tierfutter | |
Nagetierfutter | |
20 kg | |
2 bis 8 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 2 % Cholesterin-Nahrung > 2 % Cholesterin-Diät, 20 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur