Learn More
2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444530
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444530
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11444530
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50098.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101066-61-9
Summenformel C6H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.55
MDL-Nummer MFCD06651557
InChI-Schlüssel UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2762994
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 141.56
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberH50098.06,H50098.03
Chargennummer10252334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberH50098.06,H50098.03
Chargennummer10246651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH50098.06,H50098.03
ChargennummerJ25S006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50098.06,H50098.03
ChargennummerF20R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50098.06,H50098.03
Name des Produkts
2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >