Learn More
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15450109
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450109
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450109
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63423.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32779-38-7
Summenformel C4H2ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.43
MDL-Nummer MFCD06200210
InChI-Schlüssel WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Iodpyrimidin
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formelmasse 240.43
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX20D021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH63423.03,H63423.06,H63423.MD
ChargennummerW27D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH63423.03,H63423.06,H63423.MD
ChargennummerR25D045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63423.03,H63423.06,H63423.MD
Chargennummer81301150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH63423.03,H63423.06,H63423.MD
Name des Produkts
2-Chlor-5-Iodpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >