Learn More
2-Brom-5-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488993
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-5-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488993
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11488993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11112.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Brom-5-Fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Kann zur Produktion von 2-Brom-5-Fluorbenzoesäure eingesetzt werden. Die Reaktion erfolgt mit dem Reagenz KMnO4, dem Lösungsmittel H2O und einem anderen Erhitzungszustand.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-5-fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.Kann zur Produktion von 2-Brom-5-fluorbenzoesäure verwendet werden.Die Reaktion erfolgt zusammen mit dem Reagenz KMnO4 sowie dem Lösungsmittel H2O und unter anderen Wärmebedingungen.
Löslichkeit
Schwer mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-63-1
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00017921
InChI-Schlüssel RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-tolueneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 96743
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorotoluene
Dichte 1.495
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 100 g
Beilstein 1859121
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD18N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11112.06,A11112.14,A11112.22
ChargennummerI5935A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11112.06,A11112.14,A11112.22
Chargennummer10149070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11112.06,A11112.14,A11112.22
ChargennummerH3779A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11112.06,A11112.14,A11112.22
Chargennummer10166547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11112.06,A11112.14,A11112.22
Name des Produkts
2-Brom-5-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >