Learn More
2-Brom-4-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465143
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-4-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465143
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11465143
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12792.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1422-53-3
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00040828
InChI-Schlüssel SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-tolueneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74016
IUPAC-Name 2-Brom-4-Fluor-1-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-fluorotoluene
Dichte 1.526
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
Beilstein 1859038
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10149777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA12792.06,A12792.14,A12792.22
Chargennummer10149777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12792.06,A12792.14,A12792.22
ChargennummerH2201A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12792.06,A12792.14,A12792.22
Chargennummer10141655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12792.06,A12792.14,A12792.22
Name des Produkts
2-Brom-4-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >