Learn More
2-Brom-2-Nitro-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10466810
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-2-Nitro-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10466810
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10466810
Marke: Thermo Scientific Acros 158821000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-51-7
Summenformel C3H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.99
MDL-Nummer MFCD00007390
InChI-Schlüssel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-Name 2-Brom-2-Nitropropan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >120.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Menge 100 g
Beilstein 01, IV, 2501
Merck Index 15, 1457
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formelmasse 199.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number158820250,158825000,158821000
ChargennummerA0467231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
ChargennummerA0461334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
ChargennummerA0461314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number158820250,158825000,158821000
ChargennummerA0459013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number158820250,158825000,158821000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Brom-2-Nitro-1,3-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >