Learn More
2-Aminoanthracen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379075
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminoanthracen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379075
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11379075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14269.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-13-8
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00003582
InChI-Schlüssel YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
IUPAC-Name Anthracen-2-amin
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoanthracene
Schmelzpunkt 235°C to 239°C
Menge 1 g
Beilstein 2209414
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 94%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberL14269.06,L14269.03
ChargennummerE28W016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14269.06,L14269.03
Chargennummer10197304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14269.06,L14269.03
Chargennummer10157819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14269.06,L14269.03
Chargennummer10123616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14269.06,L14269.03
Name des Produkts
2-Aminoanthracen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >