Learn More
2-Aminoanthracen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389075
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-13-8
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00003582
InChI-Schlüssel YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
IUPAC-Name anthracen-2-amin
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoanthracene
Schmelzpunkt 235°C to 239°C
Menge 5 g
Beilstein 2209414
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 94%