Learn More
2',3'-Dideoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13438668
2',3'-Dideoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13438668
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 13438668
Marke: Thermo Scientific Acros 449505000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7481-89-2
Summenformel C9H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
MDL-Nummer MFCD00012188
InChI-Schlüssel WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 3'-Dideoxycytidine
Schmelzpunkt 216,0°bis 220,0 °C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Merck Index 1510307
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0399357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number449501000,449505000
ChargennummerA0327480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number449501000,449505000
ChargennummerA0399357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number449501000,449505000
ChargennummerA0389433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number449501000,449505000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2',3'-Dideoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >