Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Durchsichtig
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Blau | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread > UltraBond, 1.3 mm dick, 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur