Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
57.25 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Marking Spot Farbe Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Farbe Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
12950891
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 24 1622
Nr. Durchsichtig Ja
76.75 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12960891
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 24 1628
Nein Durchsichtig No Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11860972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1860
Ja Durchsichtig Ja
109.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12570186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1696
Ja Bernsteinfarbig Ja
62.65 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12920901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 24 1861
Ja Bernsteinfarbig No
61.75 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12910901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 24 1859
Ja Durchsichtig No
70.30 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Spezifikation
Spezifikation
Blau
11.6 mm
1.85 ml
Polypropylen
32 mm
Silikon/PTFE
Glas
100
Schraubverschluss
9–425
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit for Waters Instruments, 9 mm Short Thread