Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10546215
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10546215
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10546215
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM06477EE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 273-09-6
Summenformel C6H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 120.111
InChI-Schlüssel AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwbMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67501
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,1,3-Benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >