Learn More
(1S,4R)-2-Azabicyclo-[2.2.1]-heptan-3-on, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™™ Artikelnummer.: 10109991
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
(1S,4R)-2-Azabicyclo-[2.2.1]-heptan-3-on, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10109991
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10109991
Marke: Thermo Scientific Acros 362222500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 134003-03-5
InChI-Schlüssel UIVLZOWDXYXITH-UHNVWZDZSA-N
Synonym 1s,4r-2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2-azabicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1s,4r, 1s,4r-2-aza-bicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 1beta,4beta-2-azabicyclo 2.2.1 heptane-3-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734523
IUPAC-Name (1R,4S)-3-Azabicyclo[2.2.1]Heptan-2-on
SMILES C1CC2CC1C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Schmelzpunkt 76.2°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H9NO
Menge 250 mg
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (1S,4R)-2-Azabicyclo¢2.2.1!heptan-3-one
Name des Produkts
(1S,4R)-2-Azabicyclo-[2.2.1]-heptan-3-on, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™™ >