Learn More
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
(1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol wird weitgehend für Alltags-Chemikalien wie Antitranspirante, Weichspüler und Flüssigwaschmittel verwendet. Es kann auch durch verschiedene Arten organischer Säuren verestert werden und somit für Aromen und Duftstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol |
Schmelzpunkt | 37°C to 44°C |
Summenformel | C4H4N2O5 |
Beilstein | 1850917 |
Synonym | barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O |
IUPAC-Name | 5,5-Dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-trion |
Molekulargewicht (g/mol) | 160.085 |