Learn More
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 18 15 0871
831.62 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
17 mm | |
Headspace | |
1,7 mm |
Blau transparent, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/weiß ,1.7 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur