Learn More
Spilfyter™ Quecksilber-Leckagen-Notfallset
Quecksilber-Leckagen-Notfallset – Eigenständige Kits für eine sichere und effiziente Möglichkeit, kleine Quecksilber-Leckagen zu entfernen.
Marke:  Spilfyter™ 86464-00
Artikelnummer. 15845051
  • 395.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Sichere Dekontaminierung, Reinigung und Entsorgung gefährlicher Leckagen
Spezifikation
Spezifikation
Quecksilber-Leckagen-Kit
Kleine Quecksilber-Leckage
Mischpulver, 270 g; Indikatorpulver, 250 g; Schüttelflasche mit Dampfsperre; Ansaugflasche; Abfallsammelflasche; Mischwanne mit Spatel; Chemikalienschwamm; ein Paar Nitrilhandschuhe; ein Entsorgungsbeutel; eine Rührwanne
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spilfyter™ Quecksilber-Leckagen-Notfallset > Quecksilber-Leckagen-Notfallset; Zur Verwendung mit:Kleine Quecksilber-Leckage