Learn More
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
35.55 CHF - 955.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Headspace |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11835010
|
Fisherbrand™
18 15 0871 |
Blau transparent, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,7 mm |
955.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11899040
|
Fisherbrand™
18 15 1386 |
Grau, Rot, Schwarz | PTFE/Butyl | 1,6 mm |
485.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12900961
|
Fisherbrand™
18 15 1398 |
Grau, Rot, Schwarz | PTFE/Butyl | 2 mm | N/A | ||||||
16368377
|
Fisherbrand™
18 15 1398 |
Grau, Rot, Schwarz | PTFE/Butyl | 2 mm | N/A | ||||||
12686755
|
Fisherbrand™
18 15 2102 |
Rot, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
689.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
Spezifikation
Polypropylen | |
Headspace | |
100 | |
Schraube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm PP-Schraubdichtung, schwarz, oben offen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum