Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
505.00 CHF - 2025.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 1000
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11895000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 1874
Silber, Weiß Silikon/Aluminium 1,3 mm
1535.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11787607
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 1416
Grau, Rot, Silber PTFE/Butyl 1,6 mm
505.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11778256
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 1578
Rot, Weiß, Silber Silikon/PTFE 1,3 mm
1305.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11865000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 1309
Blau transparent, Weiß, Silber Silikon/PTFE 1,3 mm
1475.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11853912
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 1414
Weiß, Silber Silikon/PTFE 1,5 mm
2025.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11713027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 03 2063
Rot, Weiß, Silber Silikon/PTFE 1,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Magnetisch
  • Universal-Schraubdichtung
  • Silber
  • Mittelloch
  • Präzisionsgewinde
  • Vormontiertes Septum
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Headspace
Schraube
Stahl
1000
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum