Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 18 03 1414
Beschreibung
- 18 mm
- Magnetisch
- Universal-Schraubdichtung
- Silber
- Mittelloch
- Präzisionsgewinde
- Vormontiertes Septum
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
18 mm | |
Headspace | |
1,5 mm |
Weiß, Silber | |
Stahl | |
1000 | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm-Universalschraubdichtung, silber, Mittelloch, Präzisionsgewinde, vormontiertes Septum > Silikon/PTFE weiß/blau ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur