Learn More
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
8.70 CHF - 69.10 CHF
Spezifikation
Material | 18/10 Edelstahl |
---|---|
Länge (metrisch) | 105 mm |
Produkttyp | Pinzette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Membranen mit gutem Griff, Autoklavieren oder Brenner, Zangen |
Typ | Deckglaspinzette |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11825161
|
Bochem™
1727 |
Gerade |
69.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10323411
|
Bochem™
1722 |
Verbogen |
8.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11885121
|
Bochem™
1722-10 |
Verbogen | N/A | |||||||
Beschreibung
- Deckglaspinzette
- Edelstahl
- 6 mm weite Spitzen
Spezifikation
18/10 Edelstahl | |
Pinzette | |
Deckglaspinzette |
105 mm | |
Sichere Membranen mit gutem Griff, Autoklavieren oder Brenner, Zangen |