Learn More
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke: Bochem™ 1727
Beschreibung
- Deckglaspinzette
- Edelstahl
- 6 mm weite Spitzen
Spezifikation
Gerade | |
105 mm | |
10/Packung | |
Deckglaspinzette |
18/10 Edelstahl | |
Pinzette | |
Sichere Membranen mit gutem Griff, Autoklavieren oder Brenner, Zangen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl > Spitzenform:Gerade; Länge:105mm, Menge:10/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur