Learn More
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke:  Bochem™ 1722
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323411
  • 8.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Deckglaspinzette
  • Edelstahl
  • 6 mm weite Spitzen
Spezifikation
Spezifikation
Verbogen
105 mm
1/Packung
Deckglaspinzette
18/10 Edelstahl
Pinzette
Sichere Membranen mit gutem Griff, Autoklavieren oder Brenner, Zangen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzette für Deckgläser, aus 18/10 Edelstahl > Spitzenform:Gekrümmt; Länge:105mm, Menge:1/Packung