Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen
Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen eignen sich zum Anheben und Bewegen von Kolben während der Versuche. Ihre Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
17.20 CHF - 20.25 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 250 mm |
---|---|
Material | 18/10 E-Poli |
Typ | Kolbenzange |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10410423
|
Bochem™
2250 |
115 mm |
20.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10596732
|
Bochem™
2179 |
110 mm |
17.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10506742
|
Bochem™
2181 |
130 mm |
17.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10505611
|
Bochem™
2183 |
145 mm |
17.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
- Standardmäßige Länge: 250 mm
- Edelstahl
Spezifikation
250 mm | |
18/10 E-Poli | |
Kolbenzange |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen