Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen
Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen eignen sich zum Anheben und Bewegen von Kolben während der Versuche. Ihre Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
Marke: Bochem™ 2250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
- Standardmäßige Länge: 250 mm
- Edelstahl
Spezifikation
115 mm | |
250 mm | |
18/10 E-Poli | |
Kolbenzange |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen > Länge: 115 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur