Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen
Bochem™ 18/10 E-Poli Tiegelzangen eignen sich zum Anheben und Bewegen von Kolben während der Versuche. Ihre Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
Marke:  Bochem™ 2181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10506742
  • 17.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Die Spitzen sind mit Polyamid beschichtet.
  • Standardmäßige Länge: 250 mm
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
130 mm
250 mm
18/10 E-Poli
Kolbenzange
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ 18/10 E-Poli Kolbenzangen > Länge: 130 mm