Learn More
Labcon 175 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
Marke:  Labcon 3080-820-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16669832
  • 395.00 CHF / 48 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugation bis 8.000 x G
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 175 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Naturfarben
Ja
2
2/Beutel
PerformR™ Zentrifugenröhrchen
Autoklavierbar
29 mm
Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung
29 mm
Konisches Zentrifugenröhrchen
Türkis
175 mL
Polypropylenharz
2/Beutel, 24 Beutel/Karton
Unsteril
Raumtemperatur
137 mm
Konisch
Ja
50 bis 150 ml in 12,5 ml-Schritten
8000 × g
Name des Produkts
Labcon 175 mL PerformR™ Centrifuge Tubes > 50, 62,5, 75, 87,5, 100, 112,5, 125, 137,5, 150 ml