Learn More
Labcon 175 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
395.00 CHF - 414.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 175 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16694012
![]() |
Labcon
3080-825-000-9 |
50 bis 150 ml in 25 ml-Schritten |
414.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16669832
![]() |
Labcon
3080-820-000-9 |
50 bis 150 ml in 12,5 ml-Schritten |
395.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 8,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 175 mL
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
175 mL | |
Polypropylenharz | |
2/Beutel, 24 Beutel/Karton | |
PerformR™ Zentrifugenröhrchen | |
Ja |
Naturfarben | |
Ja | |
2 | |
2/Beutel | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon 175 mL PerformR™ Centrifuge Tubes