Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit / 85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente
Gewährleisten Sie zuverlässige Verbindungen für Thermo Scientific™ GC-Instrumente mit diesen Thermo Scientific™ Ferrulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 290VT168
70.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10554125
  • 70.60 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente, um die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific GC-Geräts sicherzustellen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
Merkmale
Erhältlich in 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel und SilTite Metallferrulen
für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gepackte Säule
1/8 in.
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
290 VT168
3,175 mm
15 % Graphit, 85 % Vespel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit / 85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente > Gepackte Säule 1/8 in. Außendurchmesser
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.