Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
337.00 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Menge 100
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11814980
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 1493
Rot-Orange, Durchsichtig, Weiß Naturkautschuk/TEF 1,3 mm
337.00 CHF
1000 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen
15219296
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13 15 1825
Cremefarben, Rot, Weiß Silikon/PTFE 1,5 mm
405.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Weiß
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
HPLC
Schraube
Polypropylen
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum