Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes
Eine neuartige Heißstart-DNA-Polymerase für routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ F125L
889.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15371732
  • 1334.00 CHF / 1000 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 20 x 1,25 ml 2X Phire Hot-Start II PCR Master Mix
• 4 x 0,5 ml DMSO
• 20 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Bei -20 °C lagern.
Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Hot Start PCR Master Mix
Wet or Dry Ice
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
DNA
Mittel
Schnell
1,000 reactions
Klonierung, Heißstart-PCR
2X
1000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Colorless
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF125L
Chargennummer2822466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF125L
Chargennummer2858011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF125L
Chargennummer2900275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF125L
Chargennummer2900294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF125L
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR Master Mixes > Phire Hot-Start II Master Mix, 1.000 x 50 μl-Reaktionen