Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
19.90 CHF - 920.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Weich
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11814930
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 15 1983
Rot-Orange, Durchsichtig Rotes Gummi/PTFE 1 mm
266.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11854930
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 2046
Rot, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1,3 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11864930
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 15 2048
Rot, Weiß, Blau Silikon/PTFE 1,3 mm
810.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11595944
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1817
Beige, Rot-Orange, Blau Rotes Gummi/PTFE 1 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16388367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1817
Beige, Rot-Orange, Blau Rotes Gummi/PTFE 1 mm
196.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11824920
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 15 1850
Rot-Orange, Durchsichtig Naturkautschuk/TEF 1 mm
247.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11834920
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1851
Rot, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
476.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11844920
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1852
Rot, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1,3 mm
340.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11854920
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1853
Blau, Weiß, Durchsichtig Silikon/PTFE 1 mm
855.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11864920
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1854
Rot, Weiß, Blau Silikon/PTFE 1,3 mm
359.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11874920
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 15 1856
Rot-Orange, Durchsichtig, Blau Naturkautschuk/TEF 1 mm
266.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11884920
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 15 1857
Rot, Weiß, Blau Silikon/PTFE 1 mm
494.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11894920
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 15 1858
Weiß Silikon/PTFE 1 mm
920.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
  • Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
  • Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
  • Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
  • Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Weich
Polyethylen
100
11 mm
HPLC
Schnappverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, weiche Kappenausführung, Mittelloch, angebrachtes Septum