Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 15 1324
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11854910
  • 494.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
  • Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
  • Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
  • Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
  • Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hart
Rot, Weiß
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Silikon/PTFE
11 mm
HPLC
1 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum > PTFE/Silikon/PTFE rot/weiß/rot ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A