Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 100 K MWCO, 2-6 ml
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88523X4
Artikelnummer. 17720469
  • 276.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce™ Konzentratoren sind anwenderfreundliche Zentrifugationsgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben ermöglichen. Diese Einweggeräte zur Ultrafiltration enthalten eine PES-Membran (Polyethersulfon) für die Konzentration, Entsalzung und den Pufferaustausch biologischer Proben, wie Gewebekulturmedien, Antiserum, monoklonale Antikörperpräparate und Chromatographiefraktionen. Sie können auch verwendet werden, um nach Proteinmodifikationsreaktionen eine nicht gebundene Markierung zu entfernen. 
Die PES-Membran in diesen Geräten ist in fünf verschiedenen Molecular Weight Cut Offs (MWCO) in Höhe von 3K, 5K, 10K, 30K und 100K erhältlich und kann für die Verarbeitung von Probenvolumina zwischen 100 μl und 100 ml verwendet werden. Die MWCOs sind zur einfachen Identifizierung an den Seiten der Konzentratoren eingeätzt, während ein durchsichtiges Fenster mit Graduierungen an den Seiten jedes Geräts die visuelle Bestimmung des konzentrierten Probenvolumens (Retentat) ermöglicht. Das einzigartige Design liefert zuverlässige und gleichbleibende Ergebnisse. Es sind mehrere Gerätegrößen für maximale Probenvolumina von 0,5 ml, 6 ml, 20 ml und 100 ml erhältlich.
  • Schnelle Verarbeitung – das einzigartige Design minimiert die Membranverunreinigung, und eine Probenkonzentration vom 10 bis 30-Fachen kann in 5 bis 30 Minuten bei 10K MWCO erreicht werden (geräteabhängig – die Zeiten können bei anderen MWCOs variieren), selbst bei stark partikelhaltigen Lösungen.
  • Hohe Rückgewinnung – Behalten Sie >90 % der Proteinproben beim Entfernen von Kontaminanten oder beim Austausch von Puffern.
  • Komfortabel—Eindeutige Markierungen, breite Probenkammer und herausnehmbare Filtratkammer.
  • Gerätekompatibel—Kann mit Standardzentrifugen verwendet werden, die entweder Rotoren mit festem Winkel oder Ausschwingrotoren haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
PES
4 x 10 Reaktionen
Filter
Ja
100 kDa
Raumtemperatur
2 bis 6 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 100 K MWCO, 2-6 ml > 4 x 10 Reaktionen