Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
266.00 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hart |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11797587
|
Fisherbrand™
11 15 1326 |
Silikon/PTFE | Blau, Weiß, Rot | 1 mm |
769.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844910
|
Fisherbrand™
11 15 1323 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Rot | 1 mm |
266.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11864910
|
Fisherbrand™
11 15 1325 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß | 1,3 mm |
305.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854910
|
Fisherbrand™
11 15 1324 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß | 1 mm |
494.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Hart | |
Polyethylen | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Schnappverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum